Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Aminoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinolin-7-amine

A3268-1G
TCIAA3268-1GEA 107 EUR InStock
TCIAA3268-1G
7-Aminoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Aminoquinoline


Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646243
Numéro CAS: 580-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité