Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Aminoacridine ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-AA

A3298-1G
TCIAA3298-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA3298-1G
9-Aminoacridine ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
9-Aminoacridine


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037839
Numéro CAS: 90-45-9
EINECS: 201-995-6
Merck Index: 14,00407
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité