Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide anthracène-9-carboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

A3299-1G
TCIAA3299-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA3299-1G
Acide anthracène-9-carboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
9-Anthracenecarboxylic acid


Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00001257
Numéro CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité