Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

H-Resorcinol ≥97.0% (par HPLC) réactif spectrophotométrique pour détermination de B par FIA

Fournisseur: TCI

A5017-1G
TCIAA5017-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAA5017-1G
H-Resorcinol ≥97.0% (par HPLC) réactif spectrophotométrique pour détermination de B par FIA
H-Resorcinol


Formule: C₁₆H₁₂N₂O₉S₂
Numéro MDL: MFCD00059024
Numéro CAS: 3627-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Suitability for boron-analysis to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité