Oxo[5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)porphyrinato]titanium(IV) ≥90.0% (par HPLC) pour détermination du glucose dans le sérum et l'urine
Fournisseur: TCI
A5020-100MG
TCIAA5020-100MGEA 579 EUR InStock
TCIAA5020-100MG
Oxo[5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)porphyrinato]titanium(IV) ≥90.0% (par HPLC) pour détermination du glucose dans le sérum et l'urine
Oxo[5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)porphyrinato]titanium(IV)
Formule: C₄₀H₂₄N₈OTi
Numéro MDL: MFCD00191476
Numéro CAS: 105250-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité