Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lumogallion ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif fluorimétrique pour Al, Ga et autres métaux

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-phenol-2-sulphonic acid, 2,2',4'-Trihydroxy-5-chloroazobenzene-3-sulphonic acid

A5060-1G
TCIAA5060-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA5060-1G
Lumogallion ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif fluorimétrique pour Al, Ga et autres métaux
Lumogallion


Formule: C₁₂H₉ClN₂O₆S
MW: 344,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047770
Numéro CAS: 4386-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
Suitability for Aluminium-analysys to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité