Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif sensible pour la détermination de Se par GC-ECD

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-3,5-dibromobenzene Monohydrochloride, 3,5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride

A5080-500MG
TCIAA5080-500MGEA 395 EUR InStock
TCIAA5080-500MG
3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif sensible pour la détermination de Se par GC-ECD
3,5-Dibromo-1,2-benzènediamine chlorhydrate


Formule: C₆H₆Br₂N₂
MW: 302,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012967
Numéro CAS: 75568-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité