Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-1,2-phenylenediamine monohydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif sensible pour la détermination de Se par GC-ECD

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-4-nitrobenzene Monohydrochloride

A5081-5G
TCIAA5081-5GEA 124 EUR InStock
TCIAA5081-5G
4-Nitro-1,2-phenylenediamine monohydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif sensible pour la détermination de Se par GC-ECD
4-Nitro-1,2-phenylenediamine monohydrochloride


Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 189,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043273
Numéro CAS: 53209-19-1
EINECS: 258-429-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité