Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methylfurohydroxamic acid ≥99.0% (par HPLC) réactif de chélation pour HPLC

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-MFHA, N-(2-Furoyl)-N-methylhydroxylamine

A5082-1G
TCIAA5082-1GEA 123 EUR InStock
TCIAA5082-1G
N-Methylfurohydroxamic acid ≥99.0% (par HPLC) réactif de chélation pour HPLC
N-Methylfurohydroxamic acid


Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144939
Numéro CAS: 109531-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité