Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour PO₄

Fournisseur: TCI
Danger

A5100-1G
TCIAA5100-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA5100-1G
Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique sensible pour PO₄
Malachite green oxalate


Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Point de fusion: ∼159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d5282b51497ab4f07d6ee883b790fba6aff81de&vid=d40f90635a6daa47d80834e9c6902c7ad5168d8a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 % (after drying)
Lambda max. 615.0 to 619.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,800 (H2O, 615.0 to 619.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité