Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crystal violet nonahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'association ionique pour analyse spectrophotométrique

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Basic violet 3 nonahydrate, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride nonahydrate

A5104-1G
TCIAA5104-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA5104-1G
Crystal violet nonahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'association ionique pour analyse spectrophotométrique
Crystal violet nonahydrate


Formule: C₂₅H₃₀ClN₃.9H₂O
MW: 570,12 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 60662-33-1
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04395
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19c31c0b8e0eb3b18964bea816a65f3592e1f7e5&vid=4d00cac80db6c9dcd45bf5a80bb333b35b10da67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Absorbance min. 0.310 (2mg/L, EtOH, 589.0 to 592.0 nm)
Drying loss 27.0 to 30.0 %
Ethanol insoluble matter max. 0.50 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité