TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥98.0% (par HPLC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
A5107-1G
TCIAA5107-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA5107-1G
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥98.0% (par HPLC) pour spectrophotométrie
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
Sensitive spectrophotometric reagent for amines, quaternary ammonium salts and other cations.
Formule: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Numéro MDL: MFCD00011662
Numéro CAS: 62637-91-6
EINECS: 263-661-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.440 (5 mg/L, pH 5.8, 591.0 to 595.0 nm)
Drying loss max. 7.0 %
Transition interval (pH) (Yellow green)pH3.4 to pH5.4 (Blue purple)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité