Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A5160-5G
TCIAA5160-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA5160-5G
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate
Ion association reagent for extraction photometric analysis and sensitizer in photometric determination of metals.
Formule: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
Numéro MDL: MFCD00011771
Numéro CAS: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=142cea45fee7a754ef2b840da7118d4e251d287e&vid=145d7ff51e90694622f785b1dee98fc83e8a4941&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité