Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate

A5161-5G
TCIAA5161-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA5161-5G
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
Ion association reagent for extraction photometric analysis and sensitizer in photometric determination of metals.


Formule: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358,01 g/mol
Point de fusion: 77…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149977
Numéro CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bd5368769e1e6ec17d93c4a8b04e4dcdabb53aa&vid=2bd5368769e1e6ec17d93c4a8b04e4dcdabb53aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité