Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif spectrophotométrique pour chlore libre

Fournisseur: TCI
Attention

A5200-1G
TCIAA5200-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA5200-1G
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif spectrophotométrique pour chlore libre
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)


Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53b101a63787263b9a828b847d96638de9f616e1&vid=a2087d20f0d7cd86b2f726512045dc0a70d90547&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
suitability for Chlorin-analysis Abs min. 0.11 (414 to 420nm) in the presence of Chloride ion (0.1 ppm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité