Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CLA ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence

Fournisseur: TCI

A5307-10MG
TCIAA5307-10MGEA 121 EUR InStock
TCIAA5307-10MG
CLA ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence
CLA


Formule: C₁₃H₁₁N₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130107
Numéro CAS: 19953-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 244.0 to 247.0 nm (MeOH)
Molar extinction coefficient min. 20000 (10mg/L, MeOH, 244.0 to 247.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité