Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Red-CLA réactif de chimiluminescence

Fournisseur: TCI
Synonyms: [2-[4-[4-[3,7-Dihydro-2-methyl-3-oxoimidazo[1,2-a]pyrazin-6-yl]phenoxy]butyramido]ethylamino]sulphorhodamine 101

A5311-1MG
TCIAA5311-1MGEA 141 EUR InStock
TCIAA5311-1MG
Red-CLA réactif de chimiluminescence
Red-CLA


Formule: C₅₀H₅₁N₇O₉S₂
MW: 958,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 886840-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.30 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité