Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe

Fournisseur: TCI
Attention

A5353-1G
TCIAA5353-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA5353-1G
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate de magnésium hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe
Magnesium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate


Formule: C₃₂H₂₄MgN₂O₆S₂·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00065353
Numéro CAS: 18108-68-4
EINECS: 242-004-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6d2a9b8be1be2f2b0f3c55e90b3e3d3a86b64bc&vid=c715467e828c9edbd511f9f532cea6ac15c6c0ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité