Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dansylamino-PITC ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de couplage fluorescent pour dégradation d'Edman

Fournisseur: TCI

A5354-100MG
TCIAA5354-100MGEA 113 EUR InStock
TCIAA5354-100MG
Dansylamino-PITC ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de couplage fluorescent pour dégradation d'Edman
Dansylamino-PITC


Formule: C₁₉H₁₇N₃O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077739
Numéro CAS: 102417-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité