MDEPAP [=1-Methyl-4-(4-diethylaminophenylazo)pyridinium Iodide] ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Methyl-4-(4-diethylaminophenylazo)pyridinium Iodide
A5400-1G
TCIAA5400-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA5400-1G
MDEPAP [=1-Methyl-4-(4-diethylaminophenylazo)pyridinium Iodide] ≥95.0% (par HPLC, azote total)
MDEPAP [=1-Methyl-4-(4-diethylaminophenylazo)pyridinium Iodide]
Extraction-spectrophotometric reagent for anionic surfactants
Formule: C₁₆H₂₁IN₄
MW: 396,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082424
Numéro CAS: 74920-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité