Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω,4-Dibromoacétophénone ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A5501-5G
TCIAA5501-5GEA 108 EUR InStock
TCIAA5501-5G
ω,4-Dibromoacétophénone ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
ω,4-Dibromoacétophénone


Formule: C₈H₆Br₂O
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=437dca83c4051e8001fa2abf36ead32c7a23938c&vid=b1f3ae13de8e0c8eed83b4630868196b358c2501&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Hexanoic Acid.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité