Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Chloromethyl)isoindoline-1,3-dione

A5504-5G
TCIAA5504-5GEA 116 EUR InStock
TCIAA5504-5G
N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
N-(Chlorométhyl)phtalimide


Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00005898
Numéro CAS: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db58433a114041a8daa0b6b773d59a1b4c29f46&vid=7ccfc92e354d5cbb798b117475ba44bce211722c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité