Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diisopropyl-O-(4-nitrobenzyl)isourea ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzyl N,N'-diisopropylcarbamimidate, O-(4-Nitrobenzyl)-N,N'-diisopropylisourea, 1,3-Diisopropyl-2-(4-nitrobenzyl)isourea

A5506-1G
TCIAA5506-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA5506-1G
N,N'-Diisopropyl-O-(4-nitrobenzyl)isourea ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
N,N'-Diisopropyl-O-(4-nitrobenzyl)isourea


Formule: C₁₄H₂₁N₃O₃
MW: 279,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042046
Numéro CAS: 2978-11-2
EINECS: 221-027-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Stearic Acid , Oleic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité