Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromoacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A5508-5G
TCIAA5508-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA5508-5G
ω-Bromoacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
ω-Bromoacétophénone


Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b37af1a20ddcd642a9066510653e3f7ff19bfac&vid=d7d115bebf7048195dfc6f26c79b7d43f2714254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité