Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A5511-5G
TCIAA5511-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA5511-5G
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle


Formule: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007248
Numéro CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e66b71e3a6d37e52185f540b3655a0feef0bf91a&vid=9f5636ef604c0cbf8087f69fae5be9bc55f2d995&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for 1-Butanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité