Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de phényle ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A5513-5ML
TCIAA5513-5MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAA5513-5ML
Isothiocyanate de phényle ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Isothiocyanate de phényle


Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c66df7f9b57e889d0acb1de24b96271c7f30a373&vid=3addc88977fdafaabfca5e61dae97618ad057ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for DL-Alanine.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité