N-Succinimidyl 4-Nitrophenylacetate ≥98.0% (sur base azote total) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Nitrophenylacetoxy)succinimide
A5522-1G
TCIAA5522-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA5522-1G
N-Succinimidyl 4-Nitrophenylacetate ≥98.0% (sur base azote total) pour marquage HPLC
N-Succinimidyl 4-Nitrophenylacetate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₆
MW: 278,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047124
Numéro CAS: 68123-33-1
EINECS: 268-551-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Diethylamine.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité