Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention

A5523-100MG
TCIAA5523-100MGEA 116 EUR InStock
TCIAA5523-100MG
Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
Nalpha-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide


Formule: C₁₂H₁₅FN₄O₅
MW: 314,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844761
Numéro CAS: 178065-29-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +7.0 deg (C=1, Acetone)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité