Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

NBD-PZ (=4-nitro-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitro-7-piperazinobenzofurazan, 4-Nitro-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole

A5554-100MG
TCIAA5554-100MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAA5554-100MG
NBD-PZ (=4-nitro-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
NBD-PZ (=4-nitro-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole)


Formule: C₁₀H₁₁N₅O₃
MW: 249,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191507
Numéro CAS: 139332-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité