Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DBD-PZ [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-piperazinobenzofurazan

A5555-100MG
TCIAA5555-100MGEA 154 EUR InStock
TCIAA5555-100MG
DBD-PZ [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
DBD-PZ [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₂H₁₇N₅O₃S
MW: 311,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191375
Numéro CAS: 139332-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité