Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DBD-H [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-hydrazino-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-hydrazinobenzofurazan, 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-hydrazino-2,1,3-benzoxadiazole

A5556-100MG
TCIAA5556-100MGEA 230 EUR InStock
TCIAA5556-100MG
DBD-H [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-hydrazino-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
DBD-H [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-hydrazino-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₈H₁₁N₅O₃S
MW: 257,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191376
Numéro CAS: 131467-86-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Propionaldehyde

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité