Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NBD-H (=4-Hydrazino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole hydrazine) ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention

A5557-100MG
TCIAA5557-100MGEA 152 EUR InStock
TCIAA5557-100MG
NBD-H (=4-Hydrazino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole hydrazine) ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
NBD-H (=4-Hydrazino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole hydrazine)


Formule: C₆H₅N₅O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191508
Numéro CAS: 131467-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Propionaldehyde

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité