Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-NBD-APy [=(S)-(+)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)benzofurazan, (S)-(+)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole

A5562-100MG
TCIAA5562-100MGEA 176 EUR InStock
TCIAA5562-100MG
(S)-(+)-NBD-APy [=(S)-(+)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(S)-(+)-NBD-APy [=(S)-(+)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₀H₁₁N₅O₃
MW: 249,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191509
Numéro CAS: 143112-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +17.0 deg (C=0.2, CH3CN)
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo Ibuprofen.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité