Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-NBD-APy[=(R)-(-)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention

A5563-100MG
TCIAA5563-100MGEA 186 EUR InStock
TCIAA5563-100MG
(R)-(-)-NBD-APy[=(R)-(-)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(R)-(-)-NBD-APy[=(R)-(-)-4-Nitro-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₀H₁₁N₅O₃
Numéro MDL: MFCD00191510
Numéro CAS: 143112-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (C=0.2, CH3CN)
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo Ibuprofen

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité