Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-DBD-Pro-COCl [=(S)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥90.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)benzofurazan, (S)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole

A5564-100MG
TCIAA5564-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAA5564-100MG
(S)-(-)-DBD-Pro-COCl [=(S)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥90.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(S)-(-)-DBD-Pro-COCl [=(S)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₃H₁₅ClN₄O₄S
MW: 358,80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191380
Numéro CAS: 150993-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.00 to 16.00 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo 2-Hexanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité