Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-DBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥95.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)benzofurazan, (R)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole

A5565-100MG
TCIAA5565-100MGEA 157 EUR InStock
TCIAA5565-100MG
(R)-(+)-DBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥95.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(R)-(+)-DBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₃H₁₅ClN₄O₄S
MW: 358,80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221513
Numéro CAS: 150993-62-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f30ab56aeace2cc4e647cfab784264e6d43a647a&vid=f30ab56aeace2cc4e647cfab784264e6d43a647a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +45.0 deg (C=0.2, CHCl3)
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo 2-Hexanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité