Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-NBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-Nitro-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-4-Nitro-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)benzofurazan, (R)-(+)-4-Nitro-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole

A5566-100MG
TCIAA5566-100MGEA 176 EUR InStock
TCIAA5566-100MG
(R)-(+)-NBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-Nitro-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(R)-(+)-NBD-Pro-COCl [=(R)-(+)-4-Nitro-7-(2-chloroformylpyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₁H₉ClN₄O₄
MW: 296,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191511
Numéro CAS: 159717-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo 2-Hexanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité