Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-DBD-Py-NCS [=(R)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)benzofurazan, (R)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole

A5568-100MG
TCIAA5568-100MGEA 260 EUR InStock
TCIAA5568-100MG
(R)-(-)-DBD-Py-NCS [=(R)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
(R)-(-)-DBD-Py-NCS [=(R)-(-)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₃H₁₅N₅O₃S₂
MW: 353,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671493
Numéro CAS: 163927-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -280.0 to -290.0 deg (C=0.4, CH3CN)
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for DL-1-Phenylethylamine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité