Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

NBD-COCl [=4-(N-Chloroformylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole] ≥92.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(N-Chloroformylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole

A5572-100MG
TCIAA5572-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAA5572-100MG
NBD-COCl [=4-(N-Chloroformylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole] ≥92.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
NBD-COCl [=4-(N-Chloroformylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₉H₇ClN₄O₄
MW: 270,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093432
Numéro CAS: 140164-85-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 92.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Dodecanol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité