Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NBD-CO-Hz [=4-(N-Hydrazinocarbonylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole] ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(N-Hydrazinocarbonylmethyl-N-methylamino)-7-nitrobenzofurazan, 4-(N-Hydrazinocarbonylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole

A5573-100MG
TCIAA5573-100MGEA 179 EUR InStock
TCIAA5573-100MG
NBD-CO-Hz [=4-(N-Hydrazinocarbonylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole] ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
NBD-CO-Hz [=4-(N-Hydrazinocarbonylmethyl-N-methylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₉H₁₀N₆O₄
MW: 266,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093433
Numéro CAS: 221263-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.15 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent fo Ibuprofen

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité