Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DBD-ED [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole] pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole

A5574-100MG
TCIAA5574-100MGEA 171 EUR InStock
TCIAA5574-100MG
DBD-ED [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole] pour marquage HPLC
DBD-ED [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₀H₁₅N₅O₃S
MW: 285,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321129
Numéro CAS: 189373-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.30 to 25.80 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité