Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DBD-NCS [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-isothiocyanato-2,1,3-benzoxadiazole] pour marquage HPLC et dégradation d'Edman

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-isothiocyanatobenzofurazan, 4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-isothiocyanato-2,1,3-benzoxadiazole

A5575-100MG
TCIAA5575-100MGEA 288 EUR InStock
TCIAA5575-100MG
DBD-NCS [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-isothiocyanato-2,1,3-benzoxadiazole] pour marquage HPLC et dégradation d'Edman
DBD-NCS [=4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-isothiocyanato-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₉H₈N₄O₃S₂
MW: 284,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844763
Numéro CAS: 147611-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 19.1 to 20.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for L-Phenylalanine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité