Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AABD-SH (=4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole) ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI

A5576-100MG
TCIAA5576-100MGEA 169 EUR InStock
TCIAA5576-100MG
AABD-SH (=4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole) ≥95.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
AABD-SH (=4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole)


Formule: C₈H₇N₃O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038408
Numéro CAS: 254973-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Caproic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Palmitic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité