Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A5579-100MG
TCIAA5579-100MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAA5579-100MG
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride hydrochloride


Formule: C₂₂H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844764
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2ad60babceaacdc26f5ec8f0e1bf8b6875b5da6&vid=223b7d2f9591145a2ab546720bb180b51a518281&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Phentermine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité