Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione

A5581-5G
TCIAA5581-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA5581-5G
1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour marquage HPLC
1,3-Cyclohexanedione


Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 14,03178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=789b4e05ef2eafbfbe1b9ca77bfc9744215d1ff7&vid=b7f1f3edf11df57cfc9b1664a5284e1ff2588264&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité