Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention

A5592-1G
TCIAA5592-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA5592-1G
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole


Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db17112959e70822706552a1d259f774c215e18&vid=50e95105022273f5da6a4281b265af843dad8b5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Butylamine , Propylamine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité