Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DAABD-Cl [=4-[2-(Dimethylamino)ethylaminosulphonyl]-7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole] pour analyse de protéome

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloro-N-(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole-4-sulphonamide, 4-[2-(Dimethylamino)ethylaminosulphonyl]-7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole

A5596-100MG
TCIAA5596-100MGEA 174 EUR InStock
TCIAA5596-100MG
DAABD-Cl [=4-[2-(Dimethylamino)ethylaminosulphonyl]-7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole] pour analyse de protéome
DAABD-Cl [=4-[2-(Dimethylamino)ethylaminosulphonyl]-7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole]


Formule: C₁₀H₁₃ClN₄O₃S
MW: 304,75 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276273
Numéro CAS: 664985-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for L-cysteine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité