Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥80.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse

Fournisseur: TCI
Danger

A5601-5ML
TCIAA5601-5MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA5601-5ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥80.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle


Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité