2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse
Fournisseur: TCI
Danger
A5603-5ML
TCIAA5603-5MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAA5603-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=054abbd9dba2d0abbf300c204f46006d8bbad24b&vid=e419889b401959aa064c16e6ee652d374e343fb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Valine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité