Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) pour la chromatographie en phase gazeuse

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexamethyldisilazane and Trimethylchlorosilane in Anhydrous Pyridine, Trimethylchlorosilane and Hexamethyldisilazane in Anhydrous Pyridine

A5604-5ML
TCIAA5604-5MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAA5604-5ML
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) pour la chromatographie en phase gazeuse
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine)


Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192427
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ec9173fae98bb3efb7ac7ec675fb439b8a0add6&vid=e389ff385ae416f970916c323eb329de448a4c02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité